주요 문서
ENAH0424BCFB
Enamine
2-azabicyclo[4.1.0]heptan-1-ylmethanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
Iupac Name
((1S,6R)-2-azabicyclo[4.1.0]heptan-1-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-5-7-4-6(7)2-1-3-8-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H/t6-,7-;/m1./s1
InChI key
WAJIOLZZILUMRN-ZJLYAJKPSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608671
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608671
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)