주요 문서
ENAH0424BCC0
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopiperidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopiperidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O3/c1-14(2,3)19-13(18)16-8-6-10(9-16)11-5-4-7-15-12(11)17/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI key
QBWBDKLNMNWYSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440129
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)