주요 문서
ENAH0424BCB8
Enamine
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
Iupac Name
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)5-7(10-11)6-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
NIDZRYJEUFEWBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440125
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)