주요 문서
ENAH0424BBDA
Enamine
[(1R,5S)-(6-1C)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.65
MDL number:
Iupac Name
(3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClO3S/c7-11(8,9)3-6-4-1-10-2-5(4)6/h4-6H,1-3H2
InChI key
QSGRGXCWAAQQHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600394
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600394
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)