주요 문서
ENAH0424BBC5
Enamine
3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.11
MDL number:
Iupac Name
3-nitro-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O4/c8-7(9,10)5-4(12(15)16)3(6(13)14)1-2-11-5/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
YXHYQRNBSYUAHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)