주요 문서
ENAH0424BB01
Enamine
2,6,6-trimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.69
MDL number:
Iupac Name
2,6,6-trimethyl-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7-4-9-5-8(2,3)6-10-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
XQNPLNWMMXIPHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478703
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478703
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)