주요 문서
ENAH0424BABC
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.22
MDL number:
Iupac Name
3-((methylthio)methyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-9-6-7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
DMBKVOYJOGETRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448656
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448656
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)