주요 문서
ENAH0424BAA3
Enamine
3-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-1-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.2
MDL number:
Iupac Name
3-(3-methyl-2,6-dioxo-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purin-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10N4O4/c1-12-7-6(10-4-11-7)8(16)13(9(12)17)3-2-5(14)15/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)
InChI key
POOCYGOJOAWODV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448576
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448576
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)