주요 문서
ENAH0424BA97
Enamine
1-[(methylamino)methyl]cyclopropan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
Iupac Name
1-((methylamino)methyl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-6-4-5(7)2-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
KPZQZSXJWIINAB-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448558
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448558
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)