주요 문서
ENAH0424BA7F
Enamine
methyl 4-amino-2-methylbutanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(3-4-7)6(8)9-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI key
RSENCDQCULGKMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442292
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442292
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)