주요 문서
ENAH0424BA4A
Enamine
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.26
MDL number:
Iupac Name
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8OS2/c7-5-1-6(2-5)3-8-9-4-6/h1-4H2
InChI key
CKSXZGVEFFHIOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)