주요 문서
ENAH0424B9F7
Enamine
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.46
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2.ClH/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
InChI key
AHMWWTDKHDQHKV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608206
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)