주요 문서
ENAH0424B728
Enamine
2-(3-chloroprop-1-yn-1-yl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.64
MDL number:
Iupac Name
2-(3-chloro-1-propynyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H5ClS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6H,5H2
InChI key
VRMZPIZMEHBLQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260683
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)