주요 문서
ENAH0424B67F
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5-iodo-6-methylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.52
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5-iodo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8ClIN2/c1-4-6(10)7(9)12-8(11-4)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
ORPDEYPQIKJYAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1245264
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1245264
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)