주요 문서
ENAH0424B612
Enamine
1-(3-aminophenyl)butan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
mp
29-30
Iupac Name
1-(3-aminophenyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(12)8-5-3-6-9(11)7-8/h3,5-7H,2,4,11H2,1H3
InChI key
JQHVNKSERJZHCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1230753
Melting Point
29-30
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1230753
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)