주요 문서
ENAH0424B5BE
Enamine
2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.21
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NOS/c1-5-7-4-6(9-5)2-3-8/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
MAVHUYMYIPOYCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217876
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1217876
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)