주요 문서
ENAH0424B517
Enamine
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.15
MDL number:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3F4NO2S/c7-6(8,9)4-1-5(3-11-2-4)14(10,12)13/h1-3H
InChI key
YAQMZGFTGYYRTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178063
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178063
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)