주요 문서
ENAH0424B31F
Enamine
2-cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.62
MDL number:
Iupac Name
2-cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChI key
WGFLZPKSPVMZOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276106
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276106
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)