주요 문서
ENAH0424AF16
Enamine
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.57
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluorocyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H3ClF2O2S/c4-9(7,8)2-1-3(2,5)6/h2H,1H2
InChI key
QXEHPDCUUOQBIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245262
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)