주요 문서
ENAH0424AE3B
Enamine
6-cyclopropyl-4-methylpyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.2
MDL number:
Iupac Name
6-cyclopropyl-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(7-2-3-7)11-5-8(6)10(12)13/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
XJCBKBRXNFHFJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073200
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073200
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)