주요 문서
ENAH0424ADD5
Enamine
2-chloro-4-cyclopropylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-cyclopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H8ClN/c9-8-5-7(3-4-10-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
OPTFJIRCPIPPQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88743
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88743
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)