주요 문서
ENAH0424ACAD
Enamine
6-ethylpyrimidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
Iupac Name
6-ethyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-2-5-3-6(7(10)11)9-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
AKADLSCYNBUGJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155397
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155397
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)