주요 문서
ENAH03BC985D
Enamine
6-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.34
MDL number:
Iupac Name
6-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C15H21N/c1-2-4-12(5-3-1)13-6-7-15-11-16-9-8-14(15)10-13/h6-7,10,12,16H,1-5,8-9,11H2
InChI key
MMLFEFFLSSJFEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478097
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478097
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)