주요 문서
ENAH03BC37BC
Enamine
3-cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.19
MDL number:
Iupac Name
3-cyano-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O2S/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)13(10,11)12/h1-3H,(H2,10,11,12)
InChI key
YYSZDXZYIKCOSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1452778
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1452778
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)