주요 문서
ENAH03BC36E6
Enamine
N,1-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.21
MDL number:
Iupac Name
N,1-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9N3O2S/c1-6-11(9,10)5-3-8(2)4-7-5/h3-4,6H,1-2H3
InChI key
RSVXVVCNLOKYSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1453301
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1453301
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)