주요 문서
ENAH03BC291D
Enamine
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
MDL number:
Iupac Name
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H9FO2S/c1-4-2-5(4)3-9(6,7)8/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
ULOQXZFLXHSCIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)