주요 문서
ENAH03BC1777
Enamine
3,3-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.62
MDL number:
Iupac Name
3,3-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c1-5(9)2-3-6(7,8)4-5;/h2-4,9H2,1H3;1H
InChI key
ONZDIBCZOHUYPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301341
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301341
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)