주요 문서
ENAH03BC161F
Enamine
3-(4-aminooxan-4-yl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.67
MDL number:
Iupac Name
3-(4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c9-8(2-1-7(10)11)3-5-12-6-4-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
YFTXOQFVBLRPOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301390
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301390
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)