주요 문서
ENAH03BC0B08
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{spiro[3.3]heptan-2-yl}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.34
MDL number:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(spiro[3.3]heptan-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)9-7-14(8-9)5-4-6-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
FICMJTKJQCTTIZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299523
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299523
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)