주요 문서
ENAH03BBFA21
Enamine
4-amino-3-(propan-2-yloxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-7(2)13-10-5-8(6-11)3-4-9(10)12/h3-5,7H,12H2,1-2H3
InChI key
MOBYIROICQZPDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296103
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)