주요 문서
ENAH03BBF238
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
MDL number:
Iupac Name
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-12(2)7-8-13-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6H,7-8,11H2,1-2H3
InChI key
OHDPNHWSANKRNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294995
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294995
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)