주요 문서
ENAH03BB4EEB
Enamine
3-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.21
MDL number:
Iupac Name
3-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c13-10-6-16-9-3-1-7(2-4-11(14)15)5-8(9)12-10/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
KABSKLUTMYWZHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270504
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270504
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)