주요 문서
ENAH03BB4EA7
Enamine
2-[2-(piperidin-4-yl)ethyl]-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.81
MDL number:
mp
191-193
Iupac Name
2-(2-(piperidin-4-yl)ethyl)isothiazolidine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2S.ClH/c13-15(14)9-1-7-12(15)8-4-10-2-5-11-6-3-10;/h10-11H,1-9H2;1H
InChI key
LDFWSQQHQVQDEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272445
Melting Point
191-193
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272445
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)