주요 문서
ENAH03BB4E06
Enamine
(2-bromoprop-2-en-1-yl)(prop-2-en-1-yl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.06
MDL number:
Iupac Name
N-allyl-N-(2-bromo-2-propenyl)amine
Inchi Code
1S/C6H10BrN/c1-3-4-8-5-6(2)7/h3,8H,1-2,4-5H2
InChI key
KJFUXLJZGWITEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272079
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)