주요 문서
ENAH03BB41CE
Enamine
1-bromo-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.03
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11,12)13/h1-4,7H
InChI key
AQZWWOUSUQDEAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268483
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)