주요 문서
ENAH03BB3B1C
Enamine
1-bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.04
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-(1,1,3,3,3-pentafluoropropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11,12)5-9(13,14)15/h1-4H,5H2
InChI key
NQFQGUBKXXHVHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)