주요 문서
ENAH03BB355A
Enamine
methyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
MDL number:
Iupac Name
methyl (3-amino-3-oxetanyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-9-5(8)2-6(7)3-10-4-6/h2-4,7H2,1H3
InChI key
RYJCNSXLGUROLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)