주요 문서
ENAH03BB342E
Enamine
lithium(1+) ion pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.14
MDL number:
Iupac Name
lithium pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.Li/c10-12(11)7-3-1-2-6-4-5-8-9(6)7;/h1-5H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
XXEOPHPSIXROKP-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-752859
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-752859
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)