주요 문서
ENAH03BB3200
Enamine
2-hydroxy-2-(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
hydroxy(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4/c7-4(5(8)9)6(10)2-1-3-6/h4,7,10H,1-3H2,(H,8,9)
InChI key
KNBCZPQLRVXXCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)