주요 문서
ENAH03BB2F62
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-(oxan-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.3
MDL number:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO5/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)8-6-4-5-7-17-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
JWTOLTDCGMMLII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074238
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074238
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)