주요 문서
ENAH03A1CA07
Enamine
(2E)-3-[2-(cyclohexylmethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
260.33
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-[2-(cyclohexylmethoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8-11,13H,1-3,6-7,12H2,(H,17,18)/b11-10+
InChI key
HUYCROUFQFGRMK-ZHACJKMWSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833067
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833067
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)