주요 문서
ENAH03A1C9FB
Enamine
(2E)-3-[5-bromo-2-(2-ethoxyethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
315.16
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-[5-bromo-2-(2-ethoxyethoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H15BrO4/c1-2-17-7-8-18-12-5-4-11(14)9-10(12)3-6-13(15)16/h3-6,9H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)/b6-3+
InChI key
SDVYWIMANYOVDJ-ZZXKWVIFSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833061
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)