주요 문서
ENAH03A1C929
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.15
MDL number:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)4-1-5(2-10)11-3-4/h1-3H
InChI key
BRJDFNMABHVXNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)