주요 문서
ENAH03A1C4C7
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
mp
171-172
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(10)1-5-2-8-4-9-3-5/h2-4H,1H2,(H2,7,10)
InChI key
SGVWGCUNGMDSNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832833
Melting Point
171-172
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832833
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)