주요 문서
ENAH03A1BEB9
Enamine
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.21
MDL number:
Iupac Name
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-2-6(4-3-5-6)10(7,8)9/h1H,3-5H2,(H2,7,8,9)
InChI key
OITMRTXGPRAEAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)