주요 문서
ENAH03A1B771
Enamine
6-methyl-1lambda6,2-thiazinane-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.21
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-1,2-thiazinane 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-5-3-2-4-6-9(5,7)8/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
YNZCUJARGIHWDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768716
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)