주요 문서
ENAH03A1B72F
Enamine
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.71
MDL number:
mp
143-146
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-15-13-7-2-1-3-8-13;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI key
WLAZNPAWGOJNRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726
Melting Point
143-146
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)