주요 문서
ENAH03A1B708
Enamine
(2-methyloxan-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(6-8)4-2-3-5-9-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
QOZMKNPLACXAEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)