주요 문서
ENAH03A1B6C2
Enamine
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.09
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(11)5-8(9)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
NOAYVKWCWPUSLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)