주요 문서
ENAH03A1A8F5
Enamine
(3-bromopropoxy)cyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.08
MDL number:
Iupac Name
(3-bromopropoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c8-5-2-6-9-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
InChI key
IXKZKEUZDBWXGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741800
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741800
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)